Learn More
Hecht Karl™ Gasspülflaschen aus Glas
Marke:  Hecht Karl™ 41470018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10083661
  • 84.96 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
250 mL
Gasspülflasche
1 μm
Je 1
Glas
Filterplatten
DIN 12596