Learn More
Hecht Karl™ Gasspülflaschen aus Glas
Artikelnummer. p-8007125
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10073661
Marke: Hecht Karl™ 41470012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Glas
Typ Gasspülflasche
Enthält Filterplatten
Porengröße 1 μm
Zertifizierung/Konformität DIN 12596
Menge Je 1