Learn More
Schuett Biotec™ Homogenisatoren aus Glas
Description
Zylindrisch: Für feines Material.
Konisch: Für schwierig zu homogenisierendes Material.
PTFE-Pistill: Schaft auf rostfreiem Edelstahl. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsabstossender Oberfläche. Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.
Glas-Pistill: Mit robustem Glasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungsstark bei zähen Geweben.
Passend zu allen gängigen Homogenisator-Antrieben.
Homogenisator mit PTFE-Pistill, zylindrisch auch glasfaserverstärkt (für besonders zähes Material) erhältlich
Volumen: 15mL
Konisch: Für schwierig zu homogenisierendes Material.
PTFE-Pistill: Schaft auf rostfreiem Edelstahl. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsabstossender Oberfläche. Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.
Glas-Pistill: Mit robustem Glasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungsstark bei zähen Geweben.
Passend zu allen gängigen Homogenisator-Antrieben.
Homogenisator mit PTFE-Pistill, zylindrisch auch glasfaserverstärkt (für besonders zähes Material) erhältlich
Volumen: 15mL
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | Gehäuse 15mL |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Homogenisatoren |
| Enthält | Mörser mit rundem Boden und ausgestelltem Überlaufhals, ohne Ausguss, zylindrisch; Pistill, zylindrisch |
| Stößelmaterial | Glas |