Learn More
Gravis Glasgefäße
Artikelnummer. 10126044
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
210 ml
370 ml
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10126044 370 ml 12 Stück
10349634 210 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10126044 Lieferant Gravis Lieferanten-Nr. H02758612+R27163S12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.15 €
    22.53 € / 12 Stück
    Sparen 3.62 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die Lagerung von Proben im Labor. Gravis Glasgefäße werden aus Kalk-Natron-Glas hergestellt.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Langlebig und belastbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 370 ml
Material Glas
Sterilität Steril
Gewicht (metrisch) 5.1 kg
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) 145 mm
Produkttyp Gefäß