Learn More
Labconco™ Glasdeckel für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme
Artikelnummer. p-4393935 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
14 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch):
3.5 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12520857
Marke: Labconco™ 7439902
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Glasdeckel ersetzen den im Lieferumfang von FreeZone Gefriertrocknungssystemen enthaltenen Acryldeckel.
Der Glasdeckel ersetzt den Acryldeckel, der im FreeZone 4.5 Liter-Gefriertrocknungssystem enthalten ist, durch eine integrierte Trocknungskammer mit 10 Anschlüssen. Bietet zusätzlichen Schutz vor Lösungsmitteln und korrosiven Stoffen wie z. B. Acetonitril, die Acryl angreifen. Inklusive Neoprendichtung.
Spezifikation
Typ Kammerdeckel
Kapazität (metrisch) 6, 12, 18 l
Material Glas
Größe Groß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet zusätzlichen Schutz vor Lösungsmitteln und korrosiven Stoffen wie z. B. Acetonitril, die Acryl angreifen
Zur Verwendung mit (Geräte) FreeZone™ 6, 12 und 18 l Tiefkühl-Trockensystem-Kollektorkammern oder 16-Fach-Trockenkammer
Enthält 0.25 Zoll Kunststoffabdeckung und schwarze Neoprendichtung
Durchmesser (angloamerikanisch) 14 Zoll
Durchmesser (metrisch) 35,56 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 3.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 1,6 kg