Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche aus glasgefüttertem Edelstahl
Beskrivelse
- Ideal für HPLC-Säulen, insbesondere für biologische Matrizen
- Temperaturbeständig bis 500 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Zur Verwendung mit | HPLC-Säulen, biologische Matrizen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,3 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 60 cm |
| Material | Borosilikatglas (Auskleidung) |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | Stabil bis 500 °C |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.