missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Safety-Meßpipetten mit eingeschliffenem Saugkolben, 10:1/10ml

Marke:  Hecht Karl™ 42548048

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

Artikelnummer. 10728852

  • 25.33 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Ja
Ja
0,1 mL
Null
10 ml
Glas
Bernsteinfarben
Solider Auslass
Robustes Kunststoffröhrchen
Messpipette
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote