Learn More
Globe Scientific Medienflaschen aus Glas
Código de producto. 31921733 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapazität (metrisch) Tamaño de la unidad
31921733 100 mL 10 Stück
31923132 50 mL 10 Stück
31921963 250 mL 10 Stück
31922064 500 mL 10 Stück
31923921 1 L 10 Stück
31921501 2 L 10 Stück
31923917 5 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31921733 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 8100100
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Ver todas las promociones
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Globe Glass™ Media-Flaschen sind mit einem breiten Öffnungsverlauf konstruiert, um das Befüllen, Abgeben und Pipettern zu erleichtern.
  • Ein tropffreier Gießring und ein autoklavierbarer Polypropylen (PP)-Schraubverschluss ermöglichen die Sterilisation von Medien und Reagenzien.
  • Globe Glass™ Mediaflaschen sind in den Größen 50 ml bis 10.000 ml erhältlich.
  • ASTM E438, Typ I, Klasse A, Borosilikat 3.3 Glas
  • GL32 Polypropylen (PP) Schraubkappe bei Größe 50 ml
  • GL45 Polypropylen (PP) Schraubkappen in den Größen 100 ml bis 10 l
  • Gießring für tropffreie Flüssigkeitsübertragung
  • Hohe Chemikalienresistenz
  • Duale metrische Graduierungen
  • Langlebiger weißer Emailledruck
  • Große weiße Beschriftungsfläche
Especificaciones
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Klar
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Verschlussgröße GL45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Medienflasche
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.