Learn More
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas
Artikelnummer. 11780559 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
25 μl
50 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11780559 200 μl 100 Stück
11878601 1 μl 100 Stück
11800120 50 μl 100 Stück
11720069 25 μl 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11780559 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0795055
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 22-09-2026
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Innendurchmesser (metrisch) 1,56 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,09 mm
Material Glas
Menge 100/Packung
Volumen (metrisch) 200 μl
Typ Micropipet
Einwegprodukt Einmalgebrauch