Learn More
Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser
Artikelnummer. p-8014852
Change view
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,17 ± 0,02 mm
0,17 ±0,01 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
26 x 21 mm
32 x 22 mm
32 x 24 mm
40 x 22 mm
40 x 24 mm
60 x 22 mm
60 x 24 mm
60 x 25 mm
Menge:
100/Packung, 1000/Karton
50/Packung, 1000/Karton
50/Pckg., 1000/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Abmessungen (L x B) Menge unitSize
10257521 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 32 x 24 mm 50/Packung, 1000/Karton 50 Stück
10003741 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 40 x 22 mm 50/Packung, 1000/Karton 50 Stück
10400942 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 60 x 24 mm 100/Packung, 1000/Karton 100 Stück
10563462 0,17 ±0,01 mm 18 x 18 mm 50/Packung, 1000/Karton -
10379201 0,17 ±0,01 mm 22 x 22 mm 50/Packung, 1000/Karton -
10778832 0,17 ± 0,02 mm 32 x 24 mm 100/Packung, 1000/Karton -
10708482 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 24 x 24 mm 100/Packung, 1000/Karton 100 Stück
10388911 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 32 x 24 mm 100/Packung, 1000/Karton 100 Stück
10778642 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 40 x 22 mm 100/Packung, 1000/Karton 100 Stück
10506152 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 60 x 22 mm 50/Pckg., 1000/Karton -
10491322 0,17 ±0,01 mm 26 x 21 mm 100/Packung, 1000/Karton 100 Stück
10165761 0,17 ±0,01 mm 40 x 24 mm 50/Packung, 1000/Karton 100 Stück
10349201 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 60 x 25 mm 100/Packung, 1000/Karton -
10668661 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 32 x 22 mm 50/Packung, 1000/Karton -
10185471 Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 60 x 24 mm 50/Packung, 1000/Karton 50 Stück
10431712 0,17 ± 0,02 mm 20 x 20 mm 50/Packung, 1000/Karton 100 Stück
16 options
Artikelnummer. 10257521
Marke: Karl Hecht™ 41000133
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemisch und hydrolytisch beständige Deckgläser aus Borosilikatglas. Die Karl Hecht™ Mikroskop-Deckgläser sind zuverlässig, vielseitig und haben eine quadratische/rechteckige Form.
  • Höchste hydrolytische Beständigkeit.
    • Hydrolytische Klasse: 1.
  • Chemikalienbeständig.
    • Alkali-Emission: ca.15 bis 24 μg Na2O/g Glas.
  • Für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet.
  • Für Quecksilberlicht filtern Sie biette die Quecksilberlinien mit Wellenlängen unter 313 nm heraus, um eine optimale Bewertung zu erzielen.
  • Präzise geschnitten, fehlerfrei.
Spezifikation
Form Rechteck und Quadrat
Material Borosilikatglas
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 32 x 24 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskopobjektträger
Menge 50/Packung, 1000/Karton