Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Beschreibung
- Nicht heparinisiert
- Durchgehend, mit Minikappen
- Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EG
- Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
- Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | 0,5% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Länge (metrisch) | 30 ± 0,5 mm |
| Typ | Minicap Kapillarpipette |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |