Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Artikelnummer. 11831050
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
3,33 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11831050 2 μl 1000 Stück
11871060 0,5 μl 1000 Stück
11780055 100 μl 1000 Stück
11871050 10 μl 1000 Stück
11821050 1 μl 1000 Stück
11722293 20 μl -
11881060 25 μl 1000 Stück
10666751 30 μl 1000 Stück
11841050 3 μl 1000 Stück
11851050 4 μl 1000 Stück
11757663 50 μl 1000 Stück
11861050 5 μl 1000 Stück
10267980 3,33 μl 1000 Stück
11732293 40 μl 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11831050 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9000102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.75 €
    97.34 € / 1000 Stück
    Sparen 51.41 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht eine fehlerfreie Kapillarenbefüllung im Labor
  • Nicht heparinisiert
  • Durchgehend, mit Minikappen
  • Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EG
  • Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
  • Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Spezifikation
Genauigkeit 0.5 %
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Material Glas
Volumen (metrisch) 2 μl
Länge (metrisch) 30 bis 32 mm
Typ Minicap Kapillarpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch