Learn More
Macherey-Nagel™ Einsatz für Schraubgewindefläschchen mit weiter Öffnung, Typ N10
Artikelnummer. 10072711 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.2 ml
0.25 ml
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm Spitze
15 mm Spitze
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10072711
Marke: Macherey-Nagel™ 702813
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Glasfläschchen mit Schraubgewinde und Schraubverschlüssen zur Aufbewahrung von Stoffen. Die Einsätze für N10-Fläschchen mit Schraubverschluss und breiter Öffnung sind in verschiedenen Größen lieferbar.
  • Gewindeflaschen N10, Breite Öffnung
  • Oft verwendet mit Waters™-, Shimadzu™-, PerkinElmer™- und Jasco™-Instrumenten
  • Verschiedene Einsätze verfügbar
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm Spitze
Material Glas
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Modell Für Fläschchen mit weiter Öffnung
Basisausführung Konisch
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit weiter Öffnung
Höhe (metrisch) 31 mm