Learn More
Macherey-Nagel™ Einsatz für Schraubgewindefläschchen mit weiter Öffnung, Typ N10
Artikelnummer. 10728032 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.2 ml
0.25 ml
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm Spitze
15 mm Spitze
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10728032 0.25 ml 12 mm Spitze 100 Stück
10072711 0.2 ml 15 mm Spitze 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728032 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702716
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Material in Glasfläschchen mit Schraubverschluss aufbewahren. Einsätze für N10-Weithals-Schraubfläschchen mit breiter Öffnung sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Gewindeflaschen N10, Breite Öffnung
  • Oft verwendet mit Waters™-, Shimadzu™-, PerkinElmer™- und Jasco™-Instrumenten
  • Verschiedene Einsätze verfügbar
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm Spitze
Material Glas
Volumen (metrisch) 0.25 ml
Modell Für Fläschchen mit weiter Öffnung
Basisausführung Konisch
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit weiter Öffnung
Höhe (metrisch) 31 mm