Learn More
BUCHI Glasofen G-300 (Trocknungs-/Kugelrohrofen)
Artikelnummer. 31114606 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
31114606 200 ml
31114605 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31114606 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11G3002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Glasofen G-300 kann Destillation, Trocknung, Sublimation und Gefriertrocknung durchführen, wodurch der Bedarf an mehreren großen Geräten entfällt.
  • Der Glasofen G-300 ist in zwei Konfigurationen erhältlich, jeweils mit verschiedenen austauschbaren Zubehörteilen für verschiedene Anwendungen
  • Der Glasofen G-300 Trocknen kann zum Trocknen, sublimieren und gefriergetrocknet werden
  • Die Gefriertrocknung ist ideal, um die Unversehrtheit der Proben zu erhalten. Dabei wird eine Lösung gefroren und der Druck wird verringert, um das Eis zu sublimieren
  • Substitution ist der direkte Übergang einer Substanz von einem festen in einen gasförmigen Zustand unter Umgehung der flüssigen Phase. Sie liefert außergewöhnlich reine Produkte, ohne dass zusätzliche Lösemittel erforderlich sind
  • Der Glasofen G-300 Kugelrohr kann zur Destillation und Trocknung unter Spirale verwendet werden
  • HalbleiterBeschichtung, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt und die Auf- und Abwärme beschleunigt. Dieses sanfte Erhitzen minimiert Temperaturschäden an Ihren Proben
  • Eine transparente Glaskammer ermöglicht die Probenüberwachung in Echtzeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kammermaterial Glas
Kapazität (metrisch) 200 ml
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +5 bis 300 °C
Typ Multifunktions-Tischofen
Breite (metrisch) 75.0 cm
Höhe (metrisch) 29.5 cm
Tiefe (metrisch) 19.0 cm
Gewicht (metrisch) 7.6 kg
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 600 W