Learn More
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetten aus Glas
Artikelnummer. 10351552
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
230 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Enthält:
Nicht angeschlossen
Nicht gestopft
Verstopft
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Packungen
250 Stück
Artikelnummer. 10351552
Marke: Poulten & Graf GmbH D810/VA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC Einweg-Pasteurpipetten aus Glas werden aus sorgfältig ausgewählten Rohren auf vollautomatischen Maschinen präzisionsgefertigt, was eine absolute Einheitlichkeit bei der Produktion gewährleistet.
  • Mit oder ohne Stopfen erhältlich
  • Glaspipetten werden in Längen von 150, 230 und 270 mm geliefert
  • Die Verpackungsmaterialien werden sorgfältig ausgewählt, um Anwenderfreundlichkeit bei maximalem Schutz vor Bruch beim Transport und minimale Kontamination durch Fusseln oder Staub sicherzustellen
  • Alle Standardpipetten können mit „Dichtstellen“ und Bruchmarkierung geliefert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5732, ISO7712
Material Kalknatronglas
Sterilität Steril
Tropfen/ml 30 bis 35 ml
Enthält Verstopft
Menge 250 pro Packung
Länge (metrisch) 150 mm
Typ Pasteur-Pipette
Einwegprodukt Ja
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.