Learn More
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetten aus Glas
Artikelnummer. 15962290
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
230 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Enthält:
Nicht angeschlossen
Nicht gestopft
Verstopft
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Packungen
250 Stück
Artikelnummer. 15962290
Marke: Poulten & Graf GmbH D810/VA
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC Einweg-Pasteurpipetten aus Glas werden aus sorgfältig ausgewählten Rohren auf vollautomatischen Maschinen präzisionsgefertigt, was eine absolute Einheitlichkeit bei der Produktion gewährleistet.
  • Mit oder ohne Stopfen erhältlich
  • Glaspipetten werden in Längen von 150, 230 und 270 mm geliefert
  • Die Verpackungsmaterialien werden sorgfältig ausgewählt, um Anwenderfreundlichkeit bei maximalem Schutz vor Bruch beim Transport und minimale Kontamination durch Fusseln oder Staub sicherzustellen
  • Alle Standardpipetten können mit „Dichtstellen“ und Bruchmarkierung geliefert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5732, ISO7712
Material Kalknatronglas
Sterilität Steril
Tropfen/ml 30 bis 35 ml
Enthält Verstopft
Menge 250 pro Packung
Länge (metrisch) 150 mm
Typ Pasteur-Pipette
Einwegprodukt Ja