Learn More
Witeg™ Petrischale aus Glas
Beschreibung
- Frei von Blasen und anderen Fehlern
- Mit Deckel
- Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussmaterial | Borosilikatglas |
| Material | Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petrischale |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |