Learn More
Witeg™ Petrischale aus Glas
Artikelnummer. 10387844
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
18 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10387844 200 mm 30 mm -
10796595 120 mm 20 mm 1 Stück
10194434 200 mm 50 mm 10 Stück
10092944 150 mm 25 mm 18 Stück
10276154 180 mm 30 mm -
10296534 90 mm 15 mm 1 Stück
10431555 80 mm 15 mm 1 Stück
15214689 100 mm 20 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10387844 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 830 009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    124.03 € / 10 Stück
    Sparen 29.97 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Züchten Sie Ihre Zellen und sehen Sie sie deutlich in einer Witeg™ Petrischale aus Glas mit dem dazugehörigen Deckel.
  • Frei von Blasen und anderen Fehlern
  • Mit Deckel
  • Glas
Specifica
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Borosilikatglas
Material Glas
Form Rund
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 30 mm
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.