Learn More
Karl Hecht™ Petrischale, Glas
Beschreibung
- Glaskonstruktion.
- Mit Deckel.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petrischale |
| Höhe (metrisch) | 2 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 12 cm |