Learn More
Karl Hecht™ Petrischale, Glas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 cm
8 cm
12 cm
15 cm
20 cm
Höhe (metrisch):
1,2 cm
1,5 cm
2 cm
2,5 cm
5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Glaskonstruktion.
- Mit Deckel.
- In verschiedenen Größen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petrischale |
| Höhe (metrisch) | 1,2 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 4 cm |