Learn More
Fisherbrand™ GLAS-ELEKTRODE PH/PT1000 BNC 0-14, 12x120mm, max. 80°C, BNC-Stecker
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | pH/Temperatur-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH- und Temperaturmessung |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |