Learn More
Hanna Instruments™ pH-Elektrode aus Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | DIN |
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Typ | pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universal-pH-Elektrode für HI 8314 und HI 9210N |
| Material | PEI |
| pH-Bereich | 0 bis 13 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20 bis 40 °°C |