Learn More
Hecht Karl™ Glasplatten
Artikelnummer. 10489011
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10489011 Durchsichtig 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10489011 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 42417010
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 60 mm
Typ Glasplatten
Wellanzahl 12
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 1 pro Packung
Abmessungen (L x B) 76 x 60 mm