Learn More
Macherey-Nagel™ Adamant Glasplatte
Artikelnummer. 10356022 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Menge:
200er-Packung
25er-Packung
50er-Packung
Packungsgröße:
200 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10356022
Marke: Macherey-Nagel™ 821040
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 50er-Packung
Typ Glasplatten
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Abmessungen (L x B) 5 x 10 cm