Learn More
Macherey-Nagel™ Adamant Glasplatte
Artikelnummer. 12814431 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
5 x 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Menge:
200er-Packung
25er-Packung
50er-Packung
Packungsgröße:
200 Stück
25 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge Packungsgröße
12814431 5 x 10 cm 200er-Packung 200 Stück
10181802 10 x 10 cm 25er-Packung 25 Stück
10264522 20 x 20 cm 25er-Packung 25 Stück
10356022 5 x 10 cm 50er-Packung 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12814431 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 €
    282.40 € / 200 Stück
    Sparen 55.60 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 200er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Abmessungen (L x B) 5 x 10 cm