Learn More
Cytiva ETTAN DALT GLASS SET
Artikelnummer. 10440545 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10440545
Marke: Cytiva 80647539
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • 1 Glasplatte (27.6 x 21.7 cm x 3 mm)
  • 1 Glasplatte (27.6 x 21.1 cm x 3 mm)
  • 2Vinyl-Abstandshalter (10 mm x 1 mm)
Eignet sich für die punktuelle Entnahme von Laborgelen, wenn die Hintergrundfluoreszenz nicht berücksichtigt werden muss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Glasplatten-Kit
Enthält 1 Glasplatte (27.6 x21.7 cm x3 mm),1 Glasplatte (27.6 x21.1 cm x3 mm),2 Vinyl-Abstandshalter (10 x1 mm)
Menge Komplettpackungsgröße