Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-Adamant UV254 Glasplatte
Artikelnummer. 10661553 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10661553 10 x 20 cm 50 Stück
10466912 10 x 10 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10661553 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 821120
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Spezifikation
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 50er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 20 cm