Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-Adamant UV254 Glasplatte
Artikelnummer. p-8012125 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10466912 10 x 10 cm 25 Stück
10661553 10 x 20 cm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10466912
Marke: Macherey-Nagel™ 821110
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm