Learn More
Hoefer™ Glasplatten für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 Vertikale Elektrophoresesysteme
Artikelnummer. p-4922107
Click to view available options
Typ:
Glasplatte mit niedriger Fluoreszenz
Glasplatten
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11519753
Marke: Hoefer™ SE6102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zubehörteile für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 vertikale Elektrophoresegeräte
  • Zur Verwendung mit SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 und SE400 vertikale Elektrophoresegeräten
  • Normal (gerade, ohne Kerbe)
  • Wird in Packungen mit 2 Stück geliefert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikale Elektrophorese-Einheit
Typ Glasplatten
Material Glas
Menge 2/Packung
Abmessungen (L x B) 18 x 16 cm
Länge (metrisch) 18 cm
Breite (metrisch) 16 cm