Learn More
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte
Artikelnummer. 11862180 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,0 mm
Länge (metrisch):
125 mm
125 mm
200 mm
Breite (metrisch):
240 mm
260 mm
Menge:
2/Karton
2/Packung
3/Packung
3/Pckg.
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 11862180
Marke: Cytiva 80110688
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich in Verpackungseinheiten à 3 Stück
  • 125 x 240 x 0,5 mm
  • Polystyrol-Abstandshalter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Flachbettgerät
Typ Glasplatte mit U-Rahmen
Material Glas
Menge 2/Packung
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 260 mm