Learn More
Hamilton™ Polilyte Lab aus Glas
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Seriennummer, Zertifikat
- Gut geeignet für Messungen in Emulsionen und Suspensionen
- Dank der Single Pore ist ein Verstopfen der Flüssigkeitsoberfläche praktisch unmöglich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Polilyte Lab |
| Anschlusstypen | S7 |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | Glas |