Learn More
Alpha Packaging™ Glasgefäß
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
150 ml
200 ml
500 ml
Packungsgröße:
20 Stück
35 Stück
48 Stück
63 Stück
Beschreibung
- 4 unterschiedliche Kapazitäten
- Flacher Boden
- Zum Einsatz in Laboren
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 48/Packung |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Topf |