Learn More
GPE Scientific™ Potter Mörser aus Glas
Artikelnummer. p-8009380
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15mL
30mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11701443
Marke: GPE Scientific™ 20103F
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 15mm
Produkttyp Potter Mörser
Material Glas
Länge (metrisch) 120mm