Learn More
Karl Hecht™ Pulvertrichter aus Glas
Artikelnummer. 10125251
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
5 cm
8 cm
12 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10125251 12 cm 1 Stück
10165201 8 cm 1 Stück
10258101 5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10125251 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 44001044
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser kurze Trichter mit breitem Stiel eignet sich zum einfachen Transfer pulverförmiger Stoffe. Der Karl Hecht™ Glas-Pulvertrichter besteht aus AR™ Natriumglas.
  • Kurzer, breiter Stiel.
  • Aus AR™-Natriumglas.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 12 cm
Material AR-GLAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulverförmige Materialien
Produkttyp Trichter