Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Economy-Flasche mit breiter Öffnung, vorgereinigt, aus Braunglas
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
- Vorgereinigt durch Vakuum und Ionisation.
- Einzeln versiegelt für langfristige Lagerung ohne Kontamination.
- Durch das Vakuum- und Ionisationsverfahren werden Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Kartonflusen, Öl, Aerosole und feine Glaspartikel aus diesen Flaschen entfernt.
- Ideal für die Probenahme von Chemikalien und Harzen.
- Die Flaschen werden mit grünen, duroplastischen, PTFE-ausgekleideten Verschlüssen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Farbe | Bernstein |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,1 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische und Harzprobenahme |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Karton | Gehäuse 24Pack |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |