Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Vorgereinigte Glasflaschen
Artikelnummer. p-8003963 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11840010 60 mL 24 Stück
11850010 125 mL 24 Stück
2 options
Artikelnummer. 11840010
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 3460910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pre-Cleaned Square Wide-Mouth Bottles save valuable time—odor-free and tasteless finish will not affect stored products. They come with green thermoset, PTFE-lined caps.
  • Pre-cleaned by vacuum and ionization.
  • Individually sealed for long term storage with no contamination.
  • The vacuum and ionization process removes contaminants such as dirt, dust, carton lint, oil, aerosols, and fine glass particles from these bottles.
  • Ideal for chemical and resin sampling.
  • Bottles come with green thermoset, PTFE-lined caps.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Amber
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,7 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische und Harzprobenahme
Material Glas
Anzahl pro Karton Gehäuse 24Pack
Verschlussfarbe Grün
Closure Included Yes
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Vorgereinigte Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Thermoset
Verschlussgröße 33-400
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Verschlusstyp Schraubkappe