Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit aufgedruckter Skala
Artikelnummer. 11863212
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11863212
Marke: Hirschmann™ 2950185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Ungeschliffen
  • Mit Rand
  • Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls Istwert vom Nennwert abweicht. Kalibriert für IN
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 220 ml
Graduated Ja
Klasse A