Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit aufgedruckter Skala
Artikelnummer. 10409641
Click to view available options
:
Kapazität: 750 ml
Artikelnummer. 10409641
Marke: Hirschmann™ 2950192
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht präzise Standardlösungen. Der Hirschmann™ Messkolben mit aufgedruckter Skala ist auf den Inhalt oder die Abgabe eines bestimmten Flüssigkeitsvolumens genormt. Der Kolben verfügt über blaue Graduierungen.
  • Klasse A
  • Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
  • Konformitätszertifiziert
  • Blaue Graduierung
  • Ungeschliffen, mit Rand
  • Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls der Istwert vom Normalwert abweicht
  • Kalibriert für IN
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 750 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Graduierungen 1 ml
Höhe (metrisch) 300 mm
Graduated Ja
Klasse A