Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit aufgedruckter Skala
Artikelnummer. p-8011843
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11827112 100 ml 2 Stück
11863212 250 ml 2 Stück
11843212 30 ml 2 Stück
11853212 40 ml 2 Stück
11883212 330 ml 2 Stück
5 options
Artikelnummer. 11827112
Marke: Hirschmann™ 2950180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Ungeschliffen
  • Mit Rand
  • Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls Istwert vom Nennwert abweicht. Kalibriert für IN
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 170 ml
Graduated Ja
Klasse A