Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsige Flaschen mit Schraubverschlüssen
Product Code. p-8007127
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 10043771
missing translation for 'mfr': Karl Hecht™ 41324006
Only null left
Add to basket
Add to basket
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsflaschen mit Schraubverschluss ermöglichen einen einfachen Zugriff den Inhalt.
  • Mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Klarglas
  • Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.
Specifications
Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe Clear
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Schraubverschluss
Material Klarglas
Dispensiervolumen (metrisch) 25 ml
Öffnung Weit
Produkttyp Reagenzflasche
Verschlusstyp Schraubkappe