Learn More
Hecht Karl™ Glasfläschchen mit Rollrand
Artikelnummer. 10419241
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
24 mm
41 mm
48 mm
72 mm
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
25 mm
28 mm
Anzahl pro Packung:
108
130
154
Packungsgröße:
108 Stück
130 Stück
154 Stück
Artikelnummer. 10419241
Marke: Hecht Karl™ 42783020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit gerolltem Aufschlag. Karl Hecht™ Glasfläschchen eignen sich optimal zur Aufbewahrung kleiner Flüssigkeitsmengen.
  • Hergestellt aus Glas für optimale Sichtbarkeit
  • Schnappverschluss
  • Lieferbar in verschiedenen Größen passend für die Ansprüche im Labor
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 15 ml
Anzahl pro Packung 130
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlusstyp Schnappverschluss
Menge 130/Packung
Höhe (metrisch) 48 mm