Learn More
Gravis Weithalsige Glasflaschen
Beschreibung
- Wide neck R3/48
- Closure not included
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Glas |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | R3/48 |
| Menge | 42 Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Closure Included | No |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |