Learn More
Macherey-Nagel™ RP-2/UV254 TLC-Platte aus Glas
Artikelnummer. 12867611 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12867611 20 x 20 cm 25 Stück
10315882 10 x 20 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12867611 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 811082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 €
    270.97 € / 25 Stück
    Sparen 53.03 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Glas RP-2
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ TLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aktive Pflanzenbestandteile, Steroide
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm