Learn More
Macherey-Nagel™ RP-2/UV254 TLC-Platte aus Glas
Artikelnummer. p-8012127 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
12867611 20 x 20 cm 25 Stück
10315882 10 x 20 cm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 12867611
Marke: Macherey-Nagel™ 811082
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Glas RP-2
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ TLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aktive Pflanzenbestandteile, Steroide
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm