Learn More
Gravis Probenflasche aus Glas
Artikelnummer. p-8000380
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12,5 ml
20 ml
25 ml
67 mL
96 mL
Packungsgröße:
131 Stück
140 Stück
210 Stück
86 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15114633 12,5 ml 210 Stück
15134633 67 mL 140 Stück
15124633 25 ml 210 Stück
17580616 20 ml 131 Stück
15114643 96 mL 86 Stück
5 options
Artikelnummer. 15114633
Marke: Gravis E00915112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die Aufnahme und Lagerung von kleinen Mengen flüssiger Proben. Gravis Probenflaschen sind aus Kalknatronglas gefertigt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Volumen (metrisch) 12,5 ml
Anzahl pro Packung 20
Menge 20 Packung