Learn More
Hach Lange™ Probenzellen aus Glas
Artikelnummer. 10510983
Change view
Click to view available options
Menge:
6/Packung
Je 1
Volumen (metrisch):
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Menge Volumen (metrisch) unitSize
10510983 6/Packung 25 mL 6 Stück
10351791 6/Packung 25 mL 1 Stück
10090364 6/Packung 10 mL 1 Stück
10526844 6/Packung 10 mL 6 Stück
10040232 Je 1 10 mL 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10510983
Marke: Hach Lange™ 2401906
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hach Lange Probenzellen aus Glas, Volumen:10 ml; Menge:Gehäuse 1Each
Spezifikation
Volumen (metrisch) 25 mL
Menge 6/Packung
Typ Probenzelle
Gewicht (metrisch) 0,2 kg