Learn More
Buerkle™ Probenflaschen aus Glas
Artikelnummer. p-8002208 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11951541
Marke: Buerkle™ 53140010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Probenflaschen aus Glas kann mit Buerkle%trade; ProfiSampler genutzt werden
Diese Probenflaschen aus Glas kann mit Buerkle%trade; ProfiSampler genutzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Beschreibung Ausrüstung für ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex
Material Glas
Menge Stück
Gewindegröße (metrisch) 45 mm
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Produkttyp Probenflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) ProfiSampler Aluminium
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein