Learn More
Poulten Graf™ Serologische Glaspipette
Artikelnummer. p-8013939
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
12354438 1 ml
12374438 2 ml
2 options
Artikelnummer. 12354438
Marke: Poulten Graf™ D805
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Glas
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Menge 500/Pckg.
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 230 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja