Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas
Artikelnummer. 11511374 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,4 mL
1.4 ml
2.3 ml
5.5 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Höhe (metrisch):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Höhe (metrisch) unitSize
11511374 1,4 mL Bernsteinfarben 40 mm 100 Stück
11556064 5.5 ml Durchsichtig 44,6 mm 100 Stück
11566064 5.5 ml Bernsteinfarbig 44,6 mm 100 Stück
11501374 1.4 ml Durchsichtig 40 mm 100 Stück
11595884 2.3 ml Durchsichtig 31,5 mm 100 Stück
12960861 2.3 ml Bernsteinfarbig 31,5 mm 100 Stück
6 options
Artikelnummer. 11511374
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die HPLC empfohlen.
  • Für die HPLC empfohlen
  • Shell-Fläschchen und die entsprechenden Stopfen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
  • Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 8,2 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1,4 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Flaschenhalstyp Shell-Fläschchen
Verpackungsart CleanPack
Rückstandsvolumen (metrisch) <80 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 1 mL
Basisausführung Flachboden
Menge 100
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp 1. hydrolytische Klasse